Läs mer
Heinz Herenz Fin spetsflock VIR-Swab Virus Flockad Svab
Produktkod. 30158335
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
30158335 Sterila
1 options
Produktkod. 30158335 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14101.50 SEK
    10245.49 SEK / Paket med 600
    Save 3856.01 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Flockad tops, fin spets, provrör med röd skruvlock. Innehåller 1 ml flytande transportmedium utvecklat för insamling, transport och överlevnad av virus, klamydia, mykoplasma och ureaplasma. Steril.
Våra transport- och insamlingsprov innehåller speciella applikatorer och provrör med olika flytande medier, anpassade för transport och bevarande av mikrobiologiska prover.
  • Det flytande mediet möjliggör delning av provmaterialet och därmed flera tester från ett prov.
  • De färdiga enheterna levereras i en peelpack som är lätt att öppna.
  • Brytpunkten i applikatorns skaft möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde.
  • Den standardiserade storleken på provrören med skruvlock förenklade användningen med automatiska analysatorer.
  • Det finns etiketter på provrören för en korrekt providentifiering.
  • Föremålen tillverkas enligt villkoren GMP (God tillverkningspraxis) och certifieras enligt DIN EN ISO 13485. Detta säkerställer hög kvalitet.
  • Våra topsar är sterila (SAL 106), pyrogenfria och icke-cytotoxiska.
Specifikationer
Produkttyp Universell viral transport
Formatera Svabb
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila