Läs mer
Wheaton™ Finspets LDPE Pasteurpipett
Produktkod. 16434999
Change view
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Förpackningsstorlek
16434999 Individuellt inslagna -
16414999 Bulkväska -
16424999 10/Pk -
16444999 20/Pk Paket med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16434999 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 711117F1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.00 SEK
    712.61 SEK / Paket med 500
    Save 198.39 SEK
    21% Av
I lager
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Kalibrerad Nej
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 20μ L
Graderad Nej
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Längd (metrisk) 102 mm
Disponibel Engångsbruk