Läs mer
Wheaton™ Finspets LDPE Pasteurpipett
Código de producto. 16444999
Cambiar vista
Click to view available options
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
Tamaño de la unidad:
Paket med 1500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Förpackningstyp Tamaño de la unidad
16444999 20/Pk Paket med 1500
16414999 Bulkväska -
16424999 10/Pk -
16434999 Individuellt inslagna -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16444999 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 711117F20S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.50 SEK
    1120.67 SEK / Paket med 1500
    Save 281.83 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
Especificaciones
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Kalibrerad Nej
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 20μ L
Graderad Nej
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp 20/Pk
Längd (metrisk) 102 mm
Disponibel Engångsbruk
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.