Läs mer
Heinz Herenz Fin spets LMS-Swab Thio buljong
Produktkod. 30158308
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
30158308 Sterila
1 options
Produktkod. 30158308 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8074.50 SEK
    5179.36 SEK / Paket med 150
    Save 2895.14 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Innehåller 2 ml flytande tiobuljongmedium. Steril.
Våra transport- och insamlingsprov innehåller speciella applikatorer och provrör med olika flytande medier, anpassade för transport och bevarande av mikrobiologiska prover.
  • Det flytande mediet möjliggör delning av provmaterialet och därmed flera tester från ett prov.
  • De färdiga enheterna levereras i en peelpack som är lätt att öppna.
  • Brytpunkten i applikatorns skaft möjliggör ett säkert och hygieniskt arbetsflöde.
  • Den standardiserade storleken på provrören med skruvlock förenklade användningen med automatiska analysatorer.
  • Det finns etiketter på provrören för en korrekt providentifiering.
  • Föremålen tillverkas enligt villkoren GMP (God tillverkningspraxis) och certifieras enligt DIN EN ISO 13485. Detta säkerställer hög kvalitet.
  • Våra topsar är sterila (SAL 106), pyrogenfria och icke-cytotoxiska.
Specifikationer
Produkttyp Transport- och samlingsprov
Formatera Svabb
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X150 LMS-Swab Thio Broth, foam swab, standard tip, black screw cap, 2ml of Thio Broth medium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thioglycolate