Läs mer
Wheaton™ Fine Tip Micro-Pasteur Pipett, Bulk Pack
:
Förpackning: Bulk Peel Pouch
Beskrivning
- Säkerställer säker provöverföring
- Mikrostorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bulb Draw (metrisk) | 1.5 mL |
| Kalibrerad | Nej |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Beskrivning | Fine Tip Plast Micro Pasteur Pipett |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 3000/Pk |
| Visa mer |