Läs mer
Globe Scientific Finspetsöverföringspipetter
Produktkod. 31923677 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Droppar/ml:
45
50
60
Förpackningstyp:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
Individuellt inslagen, 400/C.
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Droppar/ml Förpackningstyp
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs.
31923766 1.5 mL 50 Individuellt inslagen, 400/C.
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923576 5.8 mL 60 Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31924091 5.8 mL 50 Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs.
31923747 5 mL 50 Individuellt inslagen, 100/pk., 4 pk/cs.
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 31923677 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 134020
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finspetsöverföringspipetter är idealiska för dosering av små volymer, belastning av hemocytometrar och överföring av vätska till och från flerbrunnsplattor.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Kalibrerad Nej
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 50
Graderad Nej
Längd (engelska) 4,1 tum
Förpackningstyp 400/Pk., 8 Pk/Cs.
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 104 mm
Typ Överföringspipett med fin spets
Disponibel För engångsbruk