Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers blå centrummatningsrulle
Beskrivning
- Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
- Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
- 2 lager
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Center-pull handduk |
| Längd (engelska) | 6,69 tum. |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Bredd (engelska) | 334.64 ft. |
| Bredd (metrisk) | 150 m |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Lager | 2-ply |
| Show More |