Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers vit centrummatningsrulle
Produktkod. 30130277
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30130277 Vitt
1 options
Produktkod. 30130277 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer PCF150W
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fine Touch vit centermatning för att torka händerna och suga upp spill. Lämplig för catering, hushållning, sjukvård och industrimiljöer.
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
  • Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
  • 2 lager
Specifikationer
Produkttyp Center-pull handduk
Längd (engelska) 6,69 tum.
Längd (metrisk) 170 mm
Bredd (engelska) 334.64 ft.
Bredd (metrisk) 150 m
Material AIRFLEX tyg
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Lager 2-ply