Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers vit soffrulle
Produktkod. 30130272
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30130272 Vitt
1 options
Produktkod. 30130272 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer PCR48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.75 SEK
    470.74 SEK / 9 rullar
    Save 742.01 SEK
    61% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fine Touch-soffrullen är tillverkad av premiummaterial som erbjuder styrka och hållbarhet, vår PCR48 finns även i andra storlekar.
  • 44 mm Solid kärna för att möjliggöra kompatibilitet med de flesta dispensrar
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
  • Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (engelska) 19,68 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (engelska) 164.04 ft.
Bredd (metrisk) 50 m
Material Återvunnet mjukpapper
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Lager 2-ply