Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers Vit Mini Jumbo Toalettrulle, 60 mm kärna
Produktkod. 30130279
Färg:
Vitt
Produktkod. 30130279
Brand: Polyco Healthline PJTP150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fine Touch 2-lagers mini jumbo toalettrulle ger en bra lösning för hektiska badrumsmiljöer, de är både kostnadseffektiva och ekonomiska samtidigt som de inte kompromissar med kvaliteten. Finns i ett 300m-alternativ.
  • 2 lager
  • 60 mm solid kärna för att möjliggöra kompatibilitet med de flesta dispensrar
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
  • Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
toalettpapper, städning, hygien, vaktmästeri
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (metrisk) 90 mm
Bredd (engelska) 334.64 ft.
Bredd (metrisk) 150 m
Material papper
Färg Vitt
Lager 2-ply