Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers vit toalettrulle
Beskrivning
- solid kärna för att möjliggöra kompatibilitet med de flesta dispensrar
- Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
- Präglad finish säkerställer mjukhet och bra komfort
- Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
- 2 lager
toalettpapper, städning, hygien, vaktmästeri
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpapper |
| Längd (engelska) | 3,54 tum |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Bredd (engelska) | 4,01 tum. |
| Bredd (metrisk) | 102 mm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Lager | 2-ply |