Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers vit torkarrulle
Produktkod. 30130273
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30130273 Vitt
1 options
Produktkod. 30130273 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer PCR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.75 SEK
    470.74 SEK / 18 rullar
    Save 742.01 SEK
    61% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fine Touch-torkarrullen är tillverkad av förstklassiga material som erbjuder styrka och hållbarhet.
  • 44 mm Solid kärna för att möjliggöra kompatibilitet med de flesta dispensrar
  • Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
  • Perforerade ark för att tillåta dispensering av enstaka ark och minskat slöseri
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 9,84 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 164.04 ft.
Bredd (metrisk) 50 m
Material Syntetfiber
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Lager 2-ply