Läs mer
Polyco Healthline Fine Touch 2-lagers vita Z Vikbara handdukar
Beskrivning
- Bekvämt inslagna för att hålla ihop handdukspaketet
- Engångsprodukt för enkel och snabb hantering, ökad hygien och minskad risk för kontaminering
- Z-vikning
- 2 lager
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduk |
| Längd (engelska) | 8,27 tum. |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Bredd (engelska) | 8,27 tum. |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
| Material | Syntetfiber |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |