Läs mer
Ekastu Safety™ Mandil filtrerande ansiktsstycke FFP2
Produktkod. 10371722
Change view
Flödeshastighet:
160 L/min.
Produktkod. Flödeshastighet
10371722 160 L/min.
1 options
Produktkod. 10371722 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 411181
Beräknad leverans: 23-02-2027
Skyddar mot lätt giftiga och skadliga partiklar upp till 12,5 gånger NPF-värdet. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP2 har en hållbarhet på fem år i originalförpackning.
  • Med färgkodad nosstycke
  • Skydd mot lätt giftiga och skadliga partiklar upp till 10 gånger NPF-värdet
  • Filterklass DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • I originalförpackning: 5 års hållbarhet
  • 12 bitar per paket
Specifikationer
Färg Vitt
Flödeshastighet 160 L/min.
Tryck 3,0 mbar