Läs mer
Ekastu Safety™ Mandil filtrerande ansiktsdel FFP1/V med nedkylningsventil
Produktkod. 10299451
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
10299451 Gult
1 options
Produktkod. 10299451 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 411381
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot fina inerta partiklar upp till 4,5 gånger NPF-värdet. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP1/V med nedkylningsventil har en hållbarhet på fem år i originalförpackning.
  • Med nedkylningsventil för utandning
  • Med färgkodad nosdel och utandningsventil för omedelbar identifiering för skyddsklassen skydd mot fina inerta partiklar upp till 4,5 gånger NPF-värdet
  • Filterklass DIN EN 149:2001 FFP1 NR
  • I originalförpackning: 5 års hållbarhet
  • 12 bitar per paket
Specifikationer
Färg Gult
Filtertyp FFP1
Med utandningsventil Ja
Motståndskraftig mot 160 l/min, konstant flöde max 3,0 mbar