Learn More
Ekastu Safety™ Mandil filtrerande ansiktsdel FFP2/V med nedkylningsventil för utandning
Product Code. 10155790
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Product Code. Färg
10155790 Blått
1 options
Product Code. 10155790 Supplier Ekastu Safety™ Supplier No. 411281
Beräknad leverans: 29-01-2027
Skyddar mot lätt giftiga och skadliga partiklar upp till 12,5 gånger NPF-värdet. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP2/V med Cooling Down Exhalation Valve har en hållbarhet på fem år i originalförpackning.
  • Med nedkylningsventil för utandning
  • Med färgkodad nosstycke och utandningsventil för omedelbar identifiering för skyddsklassen
  • Skydd mot lätt giftiga och skadliga partiklar samt obehagliga organiska lukter upp till 12,5 gånger NPF-värdet
  • Aktivt kollager inkluderade
  • Filterklass DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • I originalförpackning: 5 års hållbarhet
  • 12 bitar per paket
Specifications
Färg Blått
Filtertyp FFP2
Med utandningsventil Ja
Motståndskraftig mot 160 l/min, konstant flöde max 3,0 mbar