Läs mer
Finslipade mikroskopiska diabilder av glas
Produktkod. 12302158
Change view
Bredd (metrisk):
38 mm
52 mm
Mått (L x B):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12302158 52 mm 76 x 52 mm Paket med 50
12392148 38 mm 76 x 38 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12302158 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer MNK130060P
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packad med vävnad för att skydda glasytor. Scientific Glass Labs™ Finslipade glasmikroskopobjektglas används bäst med stora sektioner.
Med finslipade kanter. Packad med vävnad för att skydda glasytor. För användning med stora sektioner.
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 52 mm
Kanter Finmalt
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Kvantitet 50 st
Mått (L x B) 76 x 52 mm