Läs mer
Finslipade mikroskopiska diabilder av glas
Produktkod. 12392148
Change view
Bredd (metrisk):
38 mm
52 mm
Mått (L x B):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12392148 38 mm 76 x 38 mm Paket med 50
12302158 52 mm 76 x 52 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12392148 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer MNK130050S
Beräknad leverans: 07-12-2026
Packad med vävnad för att skydda glasytor. Scientific Glass Labs™ Finslipade glasmikroskopobjektglas används bäst med stora sektioner.
Med finslipade kanter. Packad med vävnad för att skydda glasytor. För användning med stora sektioner.
Especificaciones
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 38 mm
Kanter Finmalt
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Kvantitet 50 st
Mått (L x B) 76 x 38 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.