Läs mer
Finslipade mikroskopiska diabilder av glas
Produktkod. p-8000438
Bredd (metrisk):
38 mm
52 mm
Mått (L x B):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12392148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packad med vävnad för att skydda glasytor. Scientific Glass Labs™ Finslipade glasmikroskopobjektglas används bäst med stora sektioner.
Med finslipade kanter. Packad med vävnad för att skydda glasytor. För användning med stora sektioner.
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 38 mm
Kanter Finmalt
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Kvantitet 50 st
Mått (L x B) 76 x 38 mm