Beskrivning
Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker vridlåsanslutning. Tillverkad av FDA-kompatibel klar polykarbonat. Förhindra läckage med låsringmekanism
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS; FDA |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Inlopp | Finger Snap Luer Lock Ring |