Läs mer
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors för Agilent Instrument
Product Code. 10197494 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Typ:
Split/Splitless Injector Base Seal
Split/Splitless och FID Starter Kit
Split/Splitless och MS Starter Kit
Unit Size:
Paket med 2
Varje
Product Code. 10197494
Brand: Thermo Scientific™ 290SA132
Only null left
Add to basket
Add to basket
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors för Agilent Instrumenten erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors för Agilent Instrumenten erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Fördelar jämfört med konventionella grafit-/polymerhylsor:
  • Perfekt metall-till-metall tätning eliminerar kontaminering och ger lägre luft/vattenbakgrund
  • Inget behov av att efterdra hylsor, eftersom de expanderar och drar ihop sig med kopplingen över GC-driftstemperaturer
  • Lätt att hantera med muttern berörbar även med en het injektor/detektor
  • Inga verktyg behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Split/Splitless och FID Starter Kit
Beskrivning Injektor/detektor startsats; 1/Pk.
För användning med (utrustning) TRACE 1300 Series GC och Agilent GC Instruments
Kvantitet 1/Pk.