Läs mer
Thermo Scientific™ Finger Tite-kontakter för Thermo Scientific™ och Agilent™ instrument
Produktkod. 10794827 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Split/Splitless Injector Base Seal
Split/Splitless och FID Starter Kit
Split/Splitless och MS Starter Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10794827 Split/Splitless och MS Starter Kit Varje
10197494 Split/Splitless och FID Starter Kit Varje
10137524 Split/Splitless Injector Base Seal Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794827 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290SA131
Beräknad leverans: 17-12-2026
Thermo Scientific Finger Tite-kontakter för Thermo Scientific och Agilent instrument erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Thermo Scientific™ Finger Tite-kontakter för Thermo Scientific™ och Agilent instrument erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Fördelar jämfört med konventionella grafit-/polymerhylsor:
  • Perfekt metall-till-metall tätning eliminerar kontaminering och ger lägre luft/vattenbakgrund
  • Inget behov av att efterdra hylsor, eftersom de expanderar och drar ihop sig med kopplingen över GC-driftstemperaturer
  • Lätt att hantera med muttern berörbar även med en het injektor/detektor
  • Inga verktyg behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Split/Splitless och MS Starter Kit
Beskrivning MS Starter Kit; 1/Pk.
För användning med (utrustning) TRACE 1300 Series GC och Agilent GC Instruments
Kvantitet 1/Pk.