Läs mer
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors
Produktkod. 10584465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Kvinnlig nöt
Split/Splitless och FID Starter Kit
Split/Splitless och MS startpaket
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10584465 Kvinnlig nöt Paket med 5
10177804 Split/Splitless och MS startpaket Varje
10321485 Split/Splitless och FID Starter Kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10584465 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290ST130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ pålitliga, läckagefria anslutningar för optimal GC-prestanda med dessa Finger Tite-kontakter.
Säkerställ tillförlitliga, läckagefria anslutningar för optimal GC-prestanda vid användning Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors. Den perfekta metall-till-metall-tätningen eliminerar kontaminering och ger lägre luft/vattenbakgrundsljud jämfört med konventionella grafit-/polymerhylsor. De är lätta att hantera även med en het injektor/detektor och kräver inga verktyg. Till skillnad från andra hylsor kräver de inte efterdragning efter installation.
Rekommenderad användning
  • Thermo Scientific™ och Agilent™ GC-instrument
  • Kontakter för SSL- och MS-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kvinnlig nöt
Beskrivning Kvinnlig nöt
För användning med (utrustning) TRACE GC Ultra och FOCUS GC Instrument
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.