Läs mer
Thermo Scientific™ Finger Tite hylsor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0.4 mm
0.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Thermo Scientific Finger Tite-hylsor är nästa generation av SilTite™ anslutningssystem.
Fördelar jämfört med konventionella grafit-/polymerhylsor:
- Perfekt metall-till-metall tätning eliminerar kontaminering och ger lägre luft/vattenbakgrund
- Inget behov av att efterdra hylsor, eftersom de expanderar och drar ihop sig med kopplingen över GC-driftstemperaturer
- Inga verktyg behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Beskrivning | 0,5 mm hylsa |
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,32 mm ID GC-kolumner |