Läs mer
Thermo Scientific™ Finger Tite hylsor
Produktkod. p-4522223 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,4 mm
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10055914
Brand: Thermo Scientific™ 290S1131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules erbjuder enklare passform, tillförlitlighet och läckagefria anslutningar.
Thermo Scientific Finger Tite-hylsor är nästa generation av SilTite™ anslutningssystem.
Fördelar jämfört med konventionella grafit-/polymerhylsor:
  • Perfekt metall-till-metall tätning eliminerar kontaminering och ger lägre luft/vattenbakgrund
  • Inget behov av att efterdra hylsor, eftersom de expanderar och drar ihop sig med kopplingen över GC-driftstemperaturer
  • Inga verktyg behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning 0,5 mm hylsa
Diameter (metrisk) 0,5 mm
För användning med (utrustning) 0,32 mm ID GC-kolumner