Läs mer
Nabertherm™ Kolfiberhandskar
Produktkod. 10475795 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
650 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max Förpackningsstorlek
10475795 650 °C Varje
1 options
Produktkod. 10475795 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 493000004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1724.63 SEK
    1602.42 SEK / Paket med 1
    Save 122.21 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Speciellt isolerade handskar för arbete med heta mekaniska komponenter. Nabertherm™ Kolfiberhandskar är värmebeständiga upp till 650 °C.
  • Helhandske med fem fingrar
  • Kolfiberförstärkt
  • Mycket värmebeständig
  • Korttidskontakttemperatur: 650 °C
Anmärkning om Max temperatur: Kontaktvärmetestet av en handske testar dess isoleringsförmåga. Den bestämmer den maximala temperaturen vid vilken handsken ska skydda i 15 sekunder utan att temperaturen inuti handsken stiger med 10° C. Nivå 4 är den högsta prestationsnivån. Testet utförs vid rumstemperatur. Handsken är i konstant kontakt med det heta föremålet.
Specifikationer
Material Kolfiber
Produkttyp Värmebeständiga handskar
Temperatur (metrisk) Max 650 °C
Kvantitet 1 par
Motståndskraftig mot Värme