Läs mer
Fingolimod-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fingolimod-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-90-7 |
| Molekylformel | C19H30D4ClNO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propane-1,3-diol-d4 Hydrochloride, FTY720-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H/i15D2,16D2; |
| LEDER | C(CC(C(O)([2H])[2H])(C(O)([2H])[2H])N)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,1,3,3-d4-1,3-diol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.96 |
| Formel vikt | 347.25 |