Läs mer
Fingolimod hydroklorid, TRC
Produktkod. 30393971
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30393971 50 mg
1 options
Produktkod. 30393971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF80500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Molekylformel C19 H33 N O2 . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI formel InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC-namn 2-amino-2-[2-(4-oktylfenyl)etyl]propan-1,3-diol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 343.93
Formel vikt 343.2278