Läs mer
Fingolimod hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fingolimod Hydrochloride |
| CAS | 162359-56-0 |
| Molekylformel | C19 H33 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-[2-(4-oktylfenyl)etyl]propan-1,3-diol; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.93 |
| Formel vikt | 343.2278 |