Läs mer
Fingolimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fingolimod |
| CAS | 162359-55-9 |
| Molekylformel | C19 H33 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propandiol, 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, Fingolimod, 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.47 |
| Formel vikt | 307.2511 |