Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Volym (metrisk):
0,2 till 1,0 ml
0,4 till 2,0 ml
1,0 till 5,0 ml
10,0 till 60,0 ml
2,0 till 10,0 ml
5,0 till 30,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Dosera vätskor från reagensflaskor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensrar.
Funktioner
- Utmärkt kemisk och termisk beständighet
- Fullständigt autoklaverbar†
- Exakt självlåsande system i volyminställningen
- Dispenseringshuvudlocket förhindrar dropp
- Ergonomisk design förhindrar arbetströtthet
- Gängad sugslang för bubbelfritt sug
Anmärkning:
Begränsningar inkluderar HF, vätskor som angriper Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner eftersom fasta partiklar kan blockera ventilerna.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Analog flaskdispenser |
| Certifikat och efterlevnad | Individuellt kalibreringscertifikat med serienummer |
| Beskrivning | Område: 1-5 ml,± 30,0 μL |
| Kanaler | 1 |
| Volym (metrisk) | 1,0 till 5,0 ml |
| Precision | 10 μL |
Obs: Ej för användning på kokplattor.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur