Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Produktkod. 11478409
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1,0 ml
0,4 till 2,0 ml
1,0 till 5,0 ml
10,0 till 60,0 ml
2,0 till 10,0 ml
5,0 till 30,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11478409 2,0 till 10,0 ml Varje
11448409 0,2 till 1,0 ml Varje
12811171 0,4 till 2,0 ml Varje
11468409 1,0 till 5,0 ml Varje
11488409 5,0 till 30,0 ml Varje
12326532 10,0 till 60,0 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11478409 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4421150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6000.00 SEK
    4508.10 SEK / Paket med 1
    Save 1491.90 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Dosera vätskor från reagensflaskor med dispensrar som erbjuder överlägsen kemisk och termisk beständighet, och en ergonomisk design som förhindrar arbetströtthet.
Dosera vätskor från reagensflaskor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensrar.
Funktioner
  • Utmärkt kemisk och termisk beständighet
  • Fullständigt autoklaverbar†
  • Exakt självlåsande system i volyminställningen
  • Dispenseringshuvudlocket förhindrar dropp
  • Ergonomisk design förhindrar arbetströtthet
  • Gängad sugslang för bubbelfritt sug
Anmärkning:
Begränsningar inkluderar HF, vätskor som angriper Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner eftersom fasta partiklar kan blockera ventilerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser
Certifikat och efterlevnad Individuellt kalibreringscertifikat med serienummer
Beskrivning Område: 2-10 ml,± 60,0 μL
Kanaler 1
Volym (metrisk) 2,0 till 10,0 ml
Precision 20 μl
Obs: Ej för användning på kokplattor.