Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Beskrivning
Dosera vätskor från reagensflaskor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensrar.
Funktioner
- Utmärkt kemisk och termisk beständighet
- Fullständigt autoklaverbar†
- Exakt självlåsande system i volyminställningen
- Dispenseringshuvudlocket förhindrar dropp
- Ergonomisk design förhindrar arbetströtthet
- Gängad sugslang för bubbelfritt sug
Anmärkning:
Begränsningar inkluderar HF, vätskor som angriper Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner eftersom fasta partiklar kan blockera ventilerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Analog flaskdispenser |
| Certifikat och efterlevnad | Individuellt kalibreringscertifikat med serienummer |
| Beskrivning | Område: 0,4-2,0 ml,± 12,0 μL |
| Kanaler | 1 |
| Volym (metrisk) | 0,4 till 2,0 ml |
| Precision | 4 μl |
Obs: Ej för användning på kokplattor.