Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4528708
Volym (metrisk):
0,2 till 1,0 ml
0,4 till 2,0 ml
1,0 till 5,0 ml
10,0 till 60,0 ml
2,0 till 10,0 ml
5,0 till 30,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11448409
Brand: Thermo Scientific™ 4421120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dosera vätskor från reagensflaskor med dispensrar som erbjuder överlägsen kemisk och termisk beständighet, och en ergonomisk design som förhindrar arbetströtthet.
Dosera vätskor från reagensflaskor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensrar.
Funktioner
  • Utmärkt kemisk och termisk beständighet
  • Fullständigt autoklaverbar†
  • Exakt självlåsande system i volyminställningen
  • Dispenseringshuvudlocket förhindrar dropp
  • Ergonomisk design förhindrar arbetströtthet
  • Gängad sugslang för bubbelfritt sug
Anmärkning:
Begränsningar inkluderar HF, vätskor som angriper Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner eftersom fasta partiklar kan blockera ventilerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser
Certifikat och efterlevnad Individuellt kalibreringscertifikat med serienummer
Beskrivning Område: 0,2-1,0 ml,± 6,0 μL
Kanaler 1
Volym (metrisk) 0,2 till 1,0 ml
Precision 2 μL
Obs: Ej för användning på kokplattor.