Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Enkanalspipetter med fast volym
Beskrivning
Perfekt för inställda protokoll och QA-miljöer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1-pipetter med fast volym ger en lätt, smidig pipettering och ett justerbart fingerstöd för att maximera din komfort.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
| Beskrivning | Finnpipette F1 Fast volym |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 1 000μ l |