Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Enkanalspipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15561915
Volym (metrisk):
1 000μ l
10 μl
10 000μ L
100 μl
20 μl
200 μl
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
50 μl
500 μL
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15561915
Brand: Thermo Scientific™ 4651140N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa pipetter för inställda protokoll. De ger en lätt, mjuk pipettering och ett justerbart fingerstöd för att maximera din komfort.
Perfekt för inställda protokoll och QA-miljöer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1-pipetter med fast volym ger en lätt, smidig pipettering och ett justerbart fingerstöd för att maximera din komfort.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, 250 Wide
Beskrivning Finnpipette F1 Fast volym
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 200 μl