Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Enkanalspipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15571905
Change view
Volym (metrisk):
1 000μ l
10 μl
10 000μ L
100 μl
20 μl
200 μl
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
50 μl
500 μL
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15571905 100 μl Varje
15541905 10 μl Varje
15551905 25μ L Varje
15561905 50 μl Varje
15581905 250μ L Varje
15591905 500 μL Varje
15501915 1 000μ l Varje
15511915 2000μ L Varje
15521915 3000μ L Varje
15531915 5 000μ L Varje
15541915 10 000μ L Varje
15551915 20 μl Varje
15561915 200 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15571905 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4651050N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa pipetter för inställda protokoll. De ger en lätt, mjuk pipettering och ett justerbart fingerstöd för att maximera din komfort.
Perfekt för inställda protokoll och QA-miljöer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1-pipetter med fast volym ger en lätt, smidig pipettering och ett justerbart fingerstöd för att maximera din komfort.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 250, filter 100, Flex 200, Flex filter 100, 200 Ext, filter 100 Ext, 250 bred
Beskrivning Finnpipette F1 Fast volym
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 100 μl