Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1-satser för bra laboratorieoratoriepipettering (GLP).
Description
Stöd bra laboratorieoratoriepipettering i ditt laboratorium med Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP sats, som erbjuder en mängd olika enstaka kanaler i en mängd volymer som är förpackade med kompatibla Finnspetsar, och ett bekvämt pipettställ. Välj det sats som är rätt för dig och dra fördel av Finnpipette F1-prestanda och lätta design för att maximera din komfort.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120°justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F1 Pipette tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land.
Specifications
Specifications
| Kompatibla tips | Finnspets Flex spetsar: 10; 200; 1 000 |
| Beskrivning | Finnpipette F1 GLP sats 2: 0,2-2 μl 2-20 μl, 20-200 μl och 100-1 000 μl |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | GLP sats |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 1 000μ l |