Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1-satser för bra laboratorieoratoriepipettering (GLP).
Produktkod. p-6838019
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 000μ l
1 till 1 000μ l
10 till 10 000μ l
2 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15541945 1 till 1 000μ l Varje
15551945 0,2 till 1 000μ l Varje
15561945 10 till 10 000μ l Varje
15571945 2 till 1 000μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15541945 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4700850N
Lägg i varukorgen
Njut av bekvämligheten med att ha en mängd olika Finnpipetter™ F1 enkla kanaler förpackade tillsammans, i en mängd volymer, med kompatibla Finnspets pipettspetsar och ett pipettställ för att stödja bra laboratorieoratoriepipettering i ditt laboratorium
Stöd bra laboratorieoratoriepipettering i ditt laboratorium med Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP sats, som erbjuder en mängd olika enstaka kanaler i en mängd volymer som är förpackade med kompatibla Finnspetsar, och ett bekvämt pipettställ. Välj det sats som är rätt för dig och dra fördel av Finnpipette F1-prestanda och lätta design för att maximera din komfort.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120°justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F1 Pipette tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land.
lär dig mer om hela Finnpipette-familjen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets Flex spetsar: 10; 200; 1 000
Beskrivning Finnpipette F1 GLP sats 1: 1-10 μl mikro, 10-100 μl och 100-1 000 μl
Antal kanaler 1
Typ GLP sats
Volym (metrisk) 1 till 1 000μ l