Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 flerkanalpipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15521935
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
16
Färg:
Gul
Lila
Orange
Rosa
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15521935
Brand: Thermo Scientific™ 4661060N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal prestanda och ergonomisk komfort från dessa F1 flerkanalpipetter. Finns i 8-, 12- eller 16-kanalermodeller; välj från ett stort urval av Finnspets pipettspetsar för optimala resultat.
Få optimal prestanda och ergonomi från Finnpipette™ F1-system, som levererar prestanda med precision, allt i en lätt design som maximerar användarkomforten och minskar påfrestningen. Det är det idealiska systemet för tillämpningar som använder dyra reagenser och värdefulla prover.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipettes pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120°justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftboost för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50μ l modeller och nedan.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F1 Pipette tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land.
lär dig mer om hela Finnpipette-familjen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 250, filter 100, Flex 200, Flex filter 100, 200 Ext, filter 100 Ext, 250 bred
Beskrivning Finnpipette F1
Färg Gul
Antal kanaler 12
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Ökar 0,2 μl