Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 flerkanalpipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6838020
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
16
Färg:
Gul
Lila
Orange
Rosa
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg unitSize
15561925 1 till 10μ l 8 Rosa Varje
15571925 5 till 50μ l 8 Gul Varje
15591925 30 till 300μ l 8 Orange Varje
15501935 1 till 10μ l 12 Rosa Varje
15511935 5 till 50μ l 12 Gul Varje
15521935 10 till 100μ l 12 Gul Varje
15531935 30 till 300μ l 12 Orange Varje
15541935 1 till 10μ l 16 Lila Varje
15551935 5 till 50μ l 16 Turkos knapp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15561925 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4661000N
Compliant Item För att få rabatten måste kunder köpa 2 av samma produkt till listpris i en och samma beställning för att få 30 % rabatt. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 2 kunder kan köpa. Använd kampanjkoden ”27974” för att få ditt kampanjpris.
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal prestanda och ergonomisk komfort från dessa F1 flerkanalpipetter. Finns i 8-, 12- eller 16-kanalermodeller; välj från ett stort urval av Finnspets pipettspetsar för optimala resultat.
Få optimal prestanda och ergonomi från Finnpipette™ F1-system, som levererar prestanda med precision, allt i en lätt design som maximerar användarkomforten och minskar påfrestningen. Det är det idealiska systemet för tillämpningar som använder dyra reagenser och värdefulla prover.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipettes pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120°justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftboost för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50μ l modeller och nedan.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F1 Pipette tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land.
lär dig mer om hela Finnpipette-familjen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10
Beskrivning Finnpipette F1
Färg Rosa
Antal kanaler 8
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Ökar 0,02 μl