Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetter med variabel volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15531885
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Orange
Rosa
Röd
Turkos
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg unitSize
15531885 0,2 till 2μ L Rosa Varje
15541885 0,5 till 5μ L Rosa Varje
15551885 1 till 10μ l Rosa Varje
15561885 1 till 10μ l Gul Varje
15571885 2 till 20μ l Turkos Varje
15581885 2 till 20μ l Gul Varje
15591885 10 till 100μ l Gul Varje
15501895 20 till 200μ l Gul Varje
15511895 30 till 300μ l Orange Varje
15521895 100 till 1 000μ l Blå Varje
15531895 0,5 till 5 ml Grön Varje
15541895 1 till 10 ml Röd Varje
15551895 5 till 50μ l Turkos knapp Varje
15561895 5 till 50μ l Gul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15531885 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4641010N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4915.42 SEK
    4451.24 SEK / Paket med 1
    Save 464.18 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera användarkomforten och minska belastningen med F1-systemet, som levererar prestanda med precision, allt i en lätt design. Det är det idealiska systemet för tillämpningar som använder dyra reagenser och värdefulla prover.
Njut av den förbättrade volymjusteringen på Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable Volume Pipettes, som nu är tysta och utan ansträngning med texturerad justeringsratt för en fastare känsla när du ställer in volymen. Det justerbara fingerstödet och den lätta designen maximerar komforten utan att ge avkall på prestanda
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F1: Allt du vill ha i din vardagliga pipett
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering Njut av
den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F1 pipett tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela Finnpipette familj>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10
Färg Rosa
Modell Finnpipette F1
Antal kanaler 1
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 0,2 till 2μ L
Ökar 0,002 μL