Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Enkanalspipetter med fast volym
Produktkod. 11857371
Change view
Volym (metrisk):
1 000μ l
1μ L
10 μl
10 000μ L
100 μl
20 μl
200 μl
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
5μ L
50 μl
500 μL
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11857371 2000μ L Varje
11817361 1μ L Varje
11827361 5μ L Varje
11837361 10 μl Varje
11897361 25μ L Varje
11807371 50 μl Varje
11817371 100 μl Varje
11827371 250μ L Varje
11837371 500 μL Varje
10396764 1 000μ l Varje
11867371 3000μ L Varje
11877371 5 000μ L Varje
11887371 10 000μ L Varje
12356552 20 μl Varje
11705068 200 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 11857371 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4652090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3585.00 SEK
    2405.82 SEK / Paket med 1
    Save 1179.18 SEK
    32% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Använd dessa enkanalspipetter med fast volym för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande.
Använda Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Enkanalspipetter med fast volym för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande. Med en elegant, robust design är dessa pipetter byggda med tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Fullständigt autoklaverbar.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Bevisat tillförlitlig för långvarig intensiv användning
Robust och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkelt eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhåll är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklav.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 L-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finntip Pipetttips
Finntips är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
De Finnpipette F2 Pipetter tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatibla tips Finntip 5 ml, filter 5 ml
Beskrivning FinnpipetteTM F2 fast volym
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
Modell F2
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 2000μ L