Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 sats för bra laboratorieoratoriepipettering (GLP).
Produktkod. 11835850
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 1 000μ l
1 till 1 000μ l
10 till 10 000μ l
2 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11835850 1 till 1 000μ l 1 uppsättning
11845850 0,2 till 1 000μ l Varje
11855850 10 till 10 000μ l 1 uppsättning
11773027 2 till 1 000μ l 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11835850 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4700870
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Njut av bekvämligheten med att ha en mängd olika Finnpipette™ F2 enkla kanaler förpackade tillsammans, i en mängd volymer, med kompatibla Finnspets pipettspetsar och ett pipettställ för att stödja bra laboratorieoratoriepipettering i ditt laboratorium
Få tillgång till allt som behövs för pipettering i dessa all-inclusive sats. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Good laboratorieoratory Pipetting) sats ger hållbara, högpresterande Finnpipette F2-pipetter som erbjuder maximal tillförlitlighet och komfort. Byggda med tuffa PVDF-komponenter som tål starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus, är dessa pipetter med variabel volym helt autoklaverbara utan att demonteras.
Funktioner:
  • AVG-volymväxlingsmekanism för noggrannhet och precision
  • Fullständigt autoklaverbar för skydd
  • Soft-touch spetsutkastare för lätt spetsutkastning
  • Stor display för bättre synergonomi
  • Mycket lätta pipeteringskrafter
Sats 1 innehåller:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 1 till 1 000μ l:
    • Finnpipette F2
    • 1-10μ l
    • 10-100μ l
    • 100-1 000μ l
  • Flexspetsar: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1 000, 1 x 96
  • F-stativ
  • Bra laboratoriepipetteringsguide
  • Demopaket för reagensreservoar
Sats 2 innehåller:
  • Fyra Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 0,2 till 1 000μ l:
    • Finnpipette F2
    • 0,2-2μ l
    • 2-20μ l univ
    • 20-200μ l
    • 100-1 000μ l
  • Flexspetsar: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1 000, 1 x 96
  • F-stativ
  • Bra laboratoriepipetteringsguide
  • Demopaket för reagensreservoar
Sats 3 innehåller:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 10 till 10 000μ l:
    • Finnpipette F2
    • 10-100μ l 100-1 000μ l
    • 1 000-10 000μ l
  • Flexspetsar: 200, 1 x 96; 1 000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24 F-stativ
  • Bra laboratoriepipetteringsguide
  • Demopaket för reagensreservoar
Sats 4 innehåller:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 20 till 1 000μ l:
    • Finnpipette F2
    • 2-20μ l 20-200μ l
    • 100-1 000μ l
  • Flexspetsar: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1 000μ l, 10 x 96
  • F-stativ
  • Bra laboratoriepipetteringsguide
  • Demopaket för reagensreservoar
Beställningsinformation:
Satsen innehåller prover av Finnspets Flex, den mest avancerade traditionella spetsen som erbjuder mycket låga fäst- och utstötningskrafter. Bra laboratoriepipetteringsguide innehåller all information om pipettering från att välja rätt typ till detaljerad dekontamineringsinformation.
Garanti:
5 år med webbregistrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Flexspetsar: 10, 200, 1 000
Beskrivning Finnpipette F2 GLP sats 1: 1-10 μl mikro, 10-100 μl och 100-1 000 μl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Modell F2
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette F2
Typ GLP sats
Volym (metrisk) 1 till 1 000μ l