Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 sats för bra laboratorieoratoriepipettering (GLP).
Beskrivning
Få tillgång till allt som behövs för pipettering i dessa all-inclusive sats. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Good laboratorieoratory Pipetting) sats ger hållbara, högpresterande Finnpipette F2-pipetter som erbjuder maximal tillförlitlighet och komfort. Byggda med tuffa PVDF-komponenter som tål starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus, är dessa pipetter med variabel volym helt autoklaverbara utan att demonteras.
Funktioner:
- AVG-volymväxelmekanism för noggrannhet och precision
- Fullständigt autoklaverbar för skydd
- Soft-touch spetsutkastare för lätt spetsutkastning
- Stor display för bättre synergonomi
- Mycket lätta pipetteringskrafter
Sats 1 innehåller:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 1 till 1 000μ l:
- Finnpipette F2
- 1-10μ l
- 10-100μ l
- 100-1 000μ l
- Flexspetsar: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1 000, 1 x 96
- F-stativ
- Bra laboratoriepipetteringsguide
- Demopaket för reagensreservoar
Sats 2 innehåller:
- Fyra Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 0,2 till 1 000 μl:
- Finnpipette F2
- 0,2-2μ l
- 2-20μ l univ
- 20-200μ l
- 100-1 000μ l
- Flexspetsar: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1 000, 1 x 96
- F-stativ
- Bra laboratoriepipetteringsguide
- Demopaket för reagensbehållare
Sats 3 innehåller:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 10 till 10 000μ l:
- Finnpipette F2
- 10-100μ l 100-1 000μ l
- 1 000-10 000μ l
- Flexspetsar: 200, 1 x 96; 1 000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24 F-stativ
- Bra laboratoriepipetteringsguide
- Demopaket för reagensbehållare
Sats 4 innehåller:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette-pipetter från 20 till 1 000μ l:
- Finnpipette F2
- 2-20μ l 20-200μ l
- 100-1 000μ l
- Flexspetsar: (2) 200μ l, 10 x 96; 100-1 000μ l, 10 x 96
- F-stativ
- Bra laboratoriepipetteringsguide
- Demopaket för reagensreservoar
Beställningsinformation:
Satsen innehåller prover av Finnspets Flex, den mest avancerade traditionella spetsen som erbjuder mycket låga fäst- och utstötningskrafter. Bra laboratoriepipetteringsguide innehåller all information om pipettering från att välja rätt typ till detaljerad dekontamineringsinformation.
Garanti:
5 år med webbregistrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Flexspetsar: 10, 200, 1 000 |
| Beskrivning | Finnpipette F2 GLP sats 2: 0,2-2 μl mikro, 2-20 μl, 20-200 μl och 100-1 000 μl |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Modell | F2 |
| Produktlinje | Finnpipette F2 |
| Typ | GLP sats |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 1 000μ l |