Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 flerkanalpipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10339263
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
16
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Förpackningsstorlek
10339263 30 till 300μ l 8 Varje
11897371 1 till 10μ l 8 Varje
11807381 5 till 50μ l 8 Varje
10125483 10 till 100μ l 8 Varje
11847381 1 till 10μ l 12 Varje
10305854 5 till 50μ l 12 Varje
11867381 10 till 100μ l 12 Varje
11877381 30 till 300μ l 12 Varje
11887381 1 till 10μ l 16 Varje
10598554 5 till 50μ l 16 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10339263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4662030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15344.43 SEK
    11223.85 SEK / Paket med 1
    Save 4120.58 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Använd denna flerkanalpipett för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande.
Använd Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 flerkanalerpipett för mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande. Med en elegant, robust design är denna pipett byggd med PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Fullständigt autoklaverbar och tillgänglig i 8-, 12- och 16-kanalermodeller med ett urval av volymområden. I modellerna med låg volym säkerställer superblow-out-funktionen exakt utmatning även för de lägsta volymerna.
I decennier har Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals laboratorium och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Beprövad tillförlitlig för långvarig intensiv användning
Robust och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkel eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhåll är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklavering.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 l-μmodeller och lägre.
Brett urval av Finnspets pipettspetsar
Finnspetsar är designade och tillverkade specifikt för Finnpipette-modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
Finnpipette F2-pipetten tillsammans med kompatibla Finnspets-spetsar är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlinjeregistrering och kan variera beroende på land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finnspets 300, filter 300, Flex 300, Flex filter 300
Beskrivning Finnpipette™ F2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Antal kanaler 8
Produktlinje Finnpipette™ F2
Typ Pipett
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Ökar 1 μ l