Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volym
Beskrivning
Möt utmaningarna med mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande med den eleganta, robusta designen av Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volym. Byggda med tuffa PVDF-komponenter som tål starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus, är dessa pipetter med variabel volym helt autoklaverbara utan att demonteras. De har ett brett urval av uttryckligen designade spetsar för optimal prestanda, precision och noggrannhet.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Beprövad tillförlitlig för långvarig intensiv användning Robust
och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkelt eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhållet är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklav.
Super Blow-out
150 % ökning av luftboost för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan på 50-μ L-modeller och nedan.
Brett urval av Finntip Pipetttips Finntips
är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
The Finnpipette F2 Pipetter tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Finntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL Ext. |
| Beskrivning | Finnpipette F2 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F2 |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Ökar | 0,02 ml |