Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11837351
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Kompatibla tips:
Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10
Finnspets 50 mikro, filter 50 mikro
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
Finntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL Ext.
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250
Finntip 5 ml, filter 5 ml
Färg:
Blå
Grön
Gul
Rosa
Röd
Turkos
Ökar:
0,002 μL
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μ l
0.01mL
0.02mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11837351
Brand: Thermo Scientific™ 4642040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möt utmaningarna med mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande med den eleganta, robusta designen hos dessa helt autoklaverbara pipetter.
Möt utmaningarna med mycket krävande applikationer där robusthet och hållbarhet är avgörande med den eleganta, robusta designen av Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volym. Byggda med tuffa PVDF-komponenter som tål starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus, är dessa pipetter med variabel volym helt autoklaverbara utan att demonteras. De har ett brett urval av uttryckligen designade spetsar för optimal prestanda, precision och noggrannhet.
I decennier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystem har levererat oöverträffad produktivitet och ergonomi i tusentals labb och applikationer över hela världen.
Finnpipette F2: Beprövad tillförlitlig för långvarig intensiv användning Robust
och hållbar
Finnpipette F2 innehåller tuffa PVDF-komponenter som står emot starka kemikalier och de skadliga effekterna av UV-ljus. Dess robusta design tål fysisk användning utan skador.
Fullständigt autoklaverbar
Dekontaminering av Finnpipette F2 är enkelt eftersom det inte finns något behov av att demontera F2 för autoklavering, vilket minimerar störningar och stillestånd.
Underhållet är enkelt
Ta helt enkelt loss spetskonen för effektivt dagligt underhåll eller dekontaminering när du inte använder en autoklav.
Super Blow-out
150 % ökning av luftboost för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan på 50-μ L-modeller och nedan.
Brett urval av Finntip Pipetttips Finntips
är designade och tillverkade uttryckligen för Finnpipette modeller, vilket möjliggör optimal prestanda, precision och noggrannhet.
CE-märkt
The Finnpipette F2 Pipetter tillsammans med kompatibel Finntip tips är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Beskrivning Finnpipette F2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F2
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Ökar 0,02 μl
Färgkod Gul