Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volym Enkanalspipetter
Produktkod. 11828783
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Rosa
Röd
Turkos
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11828783 0,5 till 5 ml Grön Varje
11805231 1 till 10μ l Rosa Varje
11815231 1 till 10μ l Gul Varje
11825231 2 till 20μ l Turkos Varje
11835231 2 till 20μ l Gul Varje
11865231 10 till 100μ l Gul Varje
11875231 20 till 200μ l Gul Varje
11885231 100 till 1 000μ l Blå Varje
11465568 1 till 10 ml Röd Varje
11845231 5 till 50μ l Turkos Varje
11855231 5 till 50μ l Gul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11828783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4640100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 SEK
    4074.18 SEK / Paket med 1
    Save 135.82 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Stöd varje dag pipettering bekvämt och med idealisk funktion med dessa manuella pipetter med variabel volym.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Enkanalspipetter med variabel volym är bekväma att använda och ger idealisk funktionalitet i daglig pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har ett brett, färgkodat stödjande fingerstöd och ergonomisk handtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter finns i enkel- och flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
  • Brett färgkodat stödjande fingerstöd för identifieringsstöd och ergonomi
  • Designat handtag formar mjukt formen på din hand
  • Stor Ergovisio Display för volymigenkänning
Idealisk funktion
  • Slitstarkt handtagsmaterial
  • Dubbelverkande pipetteringsknapp; roterande överdel förhindrar oavsiktlig volymförändring
  • Avancerad volymväxelmekanism för ökad precision och noggrannhet
  • Superblow-out för effektiv leverans av droppar i mikrostorlek i 50ul-modeller och lägre
Kompatibel med Finntip pipettspetsar och andra spetsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,0 till 0,5 %
Kompatibla tips Finntip 5 ml, filter 5 ml
Beskrivning Finnpipette F3 0,5-5 ml
Färg Grön
Modell F3
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F3
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Ökar 0.01mL
Precision 0,8 till 0,2 %