Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volym Enkanalspipetter
Beskrivning
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Enkanalspipetter med variabel volym är bekväma att använda och ger idealisk funktionalitet i daglig pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har ett brett, färgkodat stödjande fingerstöd och ergonomisk handtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter finns i enkel- och flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
- Brett färgkodat stödjande fingerstöd för identifieringsstöd och ergonomi
- Designat handtag formar mjukt formen på din hand
- Stor Ergovisio Display för volymigenkänning
Idealisk funktion
- Slitstarkt handtagsmaterial
- Dubbelverkande pipetteringsknapp; roterande överdel förhindrar oavsiktlig volymförändring
- Avancerad volymväxelmekanism för ökad precision och noggrannhet
- Superblow-out för effektiv leverans av droppar i mikrostorlek i 50ul-modeller och lägre
Kompatibel med Finntip pipettspetsar och andra spetsmodeller
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3,0 till 0,8 % |
| Kompatibla tips | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 |
| Beskrivning | Finnpipette F3 10-100 μL |
| Färg | Gul |
| Modell | F3 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F3 |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 10 till 100μ l |
| Ökar | 0,2 μl |
| Visa mer |